Imprimer
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5804000.010 5804000.320 5804000.520 5805000.010 5805000.320 5805000.620
521-3502EA 4670 EUR
521-3502 521-3503 521-3504 521-3505 521-3506 521-3507
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La centrifugeuse 5804/5804 R à grande vitesse répond à des besoins de capacité moyenne. Elle permet des applications moléculaires dans des tubes jusqu'à 250 ml et offre d'autres rotors à godet oscillant et à angle fixe, ainsi que la capacité de la plaque profondeur pour une polyvalence accrue.
  • Reconnaissance automatique du type de rotor en vue de régler la vitesse maximale admissible, sécurité assurée
  • Programmation simple et rapide du temps, de la température (pour les modèles réfrigérés) de la vitesse/force g
  • 35 programmes définies par l'utilisateur
En savoir plus