Imprimer
Sodium hypochlorite solution 5% (p/p), grade Technique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 208 EUR
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Sodium hypochlorite solution 5% (p/p), grade Technique
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)