Imprimer
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) en solution aqueuse saturée, pH 5.2 prêt-à-l'emploi
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
J62336.AE J62336.AN
J62336.AEEA 162 EUR
J62336.AE J62336.AN
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) en solution aqueuse saturée, pH 5.2 prêt-à-l'emploi
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
Densité: 1.28
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
UN: 2922
ADR: 8 II