Imprimer
Microcentrifugeuses, grande vitesse, universelles, 5430/5430 R (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 8060 EUR
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Microcentrifugeuses, grande vitesse, universelles, 5430/5430 R (General Lab Product)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Ces centrifugeuses à grande vitesse sont équipées d'une conception ergonomique et présentent un grand nombre de rotors permettant la réalisation d'une large gamme de tâches.
  • Peuvent être équipées de 12 rotors différents pour de nombreuses applications (microtubes, barrettes PCR, cryotubes, tubes coniques, microplaques PCR, plaques à puits profonds, lames)
  • Capables de mémoriser jusqu'à 50 programmes (boutons de chargement rapide et enregistrement des paramètres)
  • Menu de l'interface opérateur facile à utiliser, en quatre langues
  • Écran graphique LCD rétroéclairé