Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'eau solution volumétrique
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formule:
NaOH Densité: 1,021 g/cm³ |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C | 0.999 - 1.001 |
Uncertainty | See Certificate |
Traceability | NIST |
pH | 13.5 |