Imprimer
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer, jaune, crystallin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
46886.03 46886.06
46886.03EA 145 EUR
46886.03 46886.06
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer, jaune, crystallin
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Formule: C₂₀H₂₈I₄Ru₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064027
Numéro CAS: 90614-07-6