Imprimer
Microcentrifugeuses, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5452000.010 5453000.015
521-2638EA 1230 EUR
521-2638 521-2639
Microcentrifugeuses, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Ces microcentrifugeuses simples d'utilisation sont dotées d'un affichage numérique clair.
  • Extrêmement compactes
  • Stables et silencieuses
  • Touche short–spin séparée pour une centrifugation rapide
  • Ouverture automatique du couvercle
  • Avec une minuterie programmable de 15 secondes à 30 minutes pour MiniSpin® et de 15 secondes à 99 minutes pour MiniSpin® Plus
Informations de livraison: Livré avec un rotor pour microtubes