Imprimer
Retort clamps
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VL04700ST VL04710ST VL04720ST VL04740ST
JUCHVL04700STEA 22.1 EUR
JUCHVL04700ST JUCHVL04710ST JUCHVL04720ST JUCHVL04740ST
Retort clamps
Pinces Pinces à usage général
Steel, epoxy coated.
  • Rounded jaws
Certifications: DIN 12 894