Imprimer
Erlenmeyers, à usage unique, avec bouchon à vis ventilé, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 140 EUR
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Erlenmeyers, à usage unique, avec bouchon à vis ventilé, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PETG, transparent avec bouchon bleu à vis ventilé en PE-HD, fond plat ou à baffles.
  • Les flacons stériles à usage unique limitent les risques de contamination croisée
  • Graduations moulées
  • Les flacons ont une durée de vie de cinq ans, un SAL de 10⁻⁶, sont apyrogènes et non cytotoxiques
Parfaits pour la culture cellulaire par agitateur et par suspension, la préparation ou le stockage de milieux de culture. Le bouchon en PE-HD est composé d'une membrane hydrophobe de 0,2 µm en PTFE qui permet l'échange de gaz stérile.
Cdt: emballés individuellement pour un stockage et une manipulation facilités.