Imprimer
Gel de silice Rubin 1-3 mm agent dessiccant exempt de cobalt, avec indicateur d'humidité, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85815-1KG 85815-2.5KG
85815-1KGEA 137 EUR
85815-1KG 85815-2.5KG
Gel de silice Rubin 1-3 mm agent dessiccant exempt de cobalt, avec indicateur d'humidité, Fluka™
Gel de silice Rubin
Drying agent with moisture indicator and free from cobalt.
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2,230 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Water absorbing capacity Min. 20 %
Sieve analysis 1-3 mm Min. 95 %
Change complying
Composition SiO₂, 96%
Particle Size 1-3 mm