Imprimer
Portoirs pour cryoboîtes de tubes à centrifuger
Fournisseur: Tenak A/S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TE25208 TE25206 TE25204 TE25202 TE25200
479-0849EA 255 EUR
479-0849 479-0848 479-0847 479-0846 479-0845
Portoirs pour cryoboîtes de tubes à centrifuger
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Etagère coulissante en acier inoxydable.
  • Conception de portoir à étagère coulissante
  • Ils sont compatibles avec toutes les marques de congélateurs
  • Pour boîtes de 130 mm de haut
Pour les congélateurs de type armoire. Les portoirs sont conçus spécialement pour être utilisés avec des boîtes à tubes à centrifuger. Boîtes affichant des dimensions externes h×l de 132×137 mm maximum. En principe, la longueur peut être égale à celle de l'étagère.
Informations de commande: Delivered without cryoboxes