Imprimer
Cryoboîtes, 133 × 133 mm
Fournisseur: Tenak A/S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TE22144 TE22142 TE22140 TE22136 TE22134 TE22120 TE22110 TE22108 TE22106 TE22050 TE22025 TE22020 TE22015 TE22010 TE22005 TE22100 TE22111
479-0693EA 2.9 EUR
479-0693 479-0692 479-0691 479-0690 479-0689 479-0686 479-0685 479-0684 479-0683 479-0673 479-0672 479-0671 479-0670 479-0669 479-0668 479-0678 TENATE22111
Cryoboîtes, 133 × 133 mm
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Panneaux de fibres/carton cryorésistants.
  • Caractère hydrophobe pour une durabilité étendue
  • Différentes combinaisons possibles avec différents séparateurs (à commander séparément)
  • Disponibles en trois hauteurs et cinq couleurs
Pour le stockage des cryotubes à basse température.
*La hauteur indiquée correspond à la hauteur de la partie interne.