Imprimer
pH electrodes, IDS (Intelligent Digital Sensors), for Multi 3410 / 3420 / 3430
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
103740 103780 103750 103741
662-1249EA 348 EUR
662-1249 662-1254 662-1253 662-1250
pH electrodes, IDS (Intelligent Digital Sensors), for Multi 3410 / 3420 / 3430
Électrodes Électrodes pH
Technologie avancée de capteur haute qualité associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes.
  • Intelligentes: Électrodes reconnues par l'appareil de mesure avec chaque capteur identifié
  • Numériques: Signaux de mesure traités numériquement, données très précises
  • Évaluation de l'intégrité des mesures des cellules par QSC (contrôle qualité des capteurs)
  • Électrodes IDS conservant leur numéro de série et leurs enregistrements d'étalonnage
Ø×L: 12×120 mm
Informations de commande: Diverses longueurs de câble disponibles.