Imprimer
Gants en nitrile, Kimtech™ Sterling™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99210 99211 99212 99213 99214_U
112-4831EA 42.9 EUR
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 KIMB99214_U
Gants en nitrile, Kimtech™ Sterling™
Gants
Un nouveau mode d'utilisation du polymère de nitrile synthétique permet de produire des gants ayant une épaisseur au niveau des doigts de seulement 0,09 mm, mais une excellente résistance à la traction. Ce poids réduit permet de minimiser sensiblement les déchets. Les propriétés physiques brevetées de ces gants offrent l'ajustement et la sensation du latex associés à la protection chimique et mécanique du nitrile.
  • Sans latex de caoutchouc naturel pour réduire les risques de réactions associées aux gants de TYPE I
  • Extrémité des doigts texturée, améliorant la préhension dans des conditions humides ou sèches, avec une sensibilité tactile plus fine
  • Plus résistants que des gants en latex et offrant une meilleure protection contre une vaste gamme de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
  • Manchettes renforcées pour plus de solidité et un enfilage aisé
  • Stockage réduit: jusqu'à 50 % de gants en plus dans une boîte par rapport aux gants classiques
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
  • Test d'antistaticité, conformément aux exigences définies par la norme EN 1149-5
Pour une protection intégrale dans un large éventail de processus de laboratoire, y compris la chimie, la biochimie, la microbiologie, la virologie, les sciences de la vie, la recherche biomédicale, la médecine légale, la fabrication de médicaments non stériles, l'environnement et l'alimentation.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Approuvés pour le contact alimentaire