Imprimer
Ac-VDVAD-CHO
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX260058M001 ALX260058M005
ENZOALX260058M001EA 128 EUR
ENZOALX260058M001 ENZOALX260058M005
Ac-VDVAD-CHO
Protéines et Peptides
Caspase-2 inhibitor
Potent, reversible aldehyde inhibitor of caspase-2 (Ki=3,5 nM). Preferred cleavage sequence for caspase-2.