Imprimer
Ac-IETD-CHO
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX260043M001 ALX260043M005
ENZOALX260043M001EA 120 EUR
ENZOALX260043M001 ENZOALX260043M005
Ac-IETD-CHO
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme inhibitor
Reversible inhibitor of caspase-6, -8 and granzyme B. Also inhibits caspase-10.