Imprimer
Ac-VDVAD-pNA
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX260059M001 ALX260059M005
ENZOALX260059M001EA 53.9 EUR
ENZOALX260059M001 ENZOALX260059M005
Ac-VDVAD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase-2 substrate
Chromogenic substrate for caspase-2. Preferred substrate for caspase-2 (Km=53μM)