Imprimer
AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLKI1070001
ENZOBMLKI1070001EA 51.7 EUR
ENZOBMLKI1070001
AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorogenic chromophore. Ex(max): 380nm, Em(max): 460nm. Reference compound.