Imprimer
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F3
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 351 EUR
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F3
Pipettes Pipetteurs
Confort, performances, fiabilité et facilité de maintenance supérieurs, le tout dans l'une des pipettes les plus légères du marché.
  • Mécanisme de réglage du volume (AVG, Advanced Volume Gearing) : mécanisme modulaire autonome, pour une exactitude, une précision et une durabilité supérieures, nécessitant un effort minime et présentant de plus petits incréments pour le réglage du volume
  • Grand écran avec chiffres blancs sur fond noir, pour une visibilité du volume et une sécurité accrues du volume
  • Bouton de pipetage double action avec partie supérieure rotative évitant toute modification accidentelle du volume
  • Meilleure ergonomie de la poignée et mouvement de pipetage ne nécessitant qu'un très faible effort
  • Piston avec soufflage Super-Blow-Out pour des volumes de 50 µl maximum, garantissant la fourniture de microgouttes
  • Autoclavables (embout conique et éjecteur d'embout)
* Micro
Informations de commande: fournies avec clé d’entretien, échantillon Finntip, tube de graisse, porte-pipettes, deux autocollants, certificat de calibrage et guide d’utilisation.