Imprimer
Hottes à Flux Laminaire Vertical, AEOLUS Serie
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1511963 1511964 1511965 1511966
135-2604EA 6990 EUR
135-2604 135-2605 135-2606 135-2607
Hottes à Flux Laminaire Vertical, AEOLUS Serie
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
Aeolus V Serie est une gamme de hottes à flux laminaire vertical de haute qualité pour la manipulation de matériaux non dangereux qui nécessitent un environnement sans particules. Ces hottes offrent la plus haute protection du produit. Les hottes à flux laminaire vertical Aeolus V, ont été spécialement conçus pour travailler dans les hôpitaux, les pharmacies, les centres de FIV, le contrôle alimentaire, les cultures in vitro horticoles et aussi dans l'électronique, l'optique, la micromécanique, les industries plastiques, etc.
  • Économie d'énergie
  • Dimension compacte sans pièces dépassant du corps principal ; facile à nettoyer
  • L'éclairage LED fournit un éclairage uniforme et minimise la fatigue oculaire
  • Faible niveau sonore
  • Utilisation simple, avec panneau de commande intuitif
  • Installation et entretien faciles : la profondeur de 800 mm permet le passage par toutes les portes
  • Panneau de contrôle avec alarmes et paramètres
  • Flexibilité : quatre modèles de largeurs différentes pour s'adapter à toutes les applications
Green line:
Une très faible consommation d’énergie est obtenue en adoptant : des moteurs EC, un éclairage LED, un mode de débit en veille
Toutes les pièces peuvent être remplacées, même les pièces métalliques, prolongeant ainsi la durée de vie totale de la hotte
Le préfiltre (G3) empêche la poussière, la saleté et les particules d’atteindre le filtre HEPA, augmentant considérablement la durée de vie du filtre HEPA
Composants de haute qualité :
Armoires en acier revêtu d'émail au four
Surface de travail en acier inoxydable AISI-304 poli
Filtre HEPA protégé par un écran laminaire pour fournir un flux uniforme uniforme
Parois latérales en verre trempé résistant UVC
Fenêtre avant coulissante en verre de sécurité