Imprimer
Centrifugeuses de paillasse, réfrigérées, 5920 R (produit général de laboratoire)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5948000.010 5948000.210 5948000.315 5948000.410 5948000.510 5948000.810 5948000.911 5948000.174
EPPE5948000.010EA 13540 EUR
EPPE5948000.010 521-2613 521-2614 521-2629 EPPE5948000.510 EPPE5948000.810 521-2774 521-2791
Centrifugeuses de paillasse, réfrigérées, 5920 R (produit général de laboratoire)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse offre une capacité supérieure allant jusqu'à 4×1000 ml pour les applications grand volume et à rendement élevé. De plus, elle intègre un puissant système de réfrigération avec une technologie avancée de gestion de la température afin de conserver les échantillons en toute sécurité.
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection des déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide: Fonction FastTemp pro® pour planifier un pré-refroidissement automatique en fonction de la
En savoir plus