Ammoniaque 25%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 37,7 °C Point de fusion: –57,5 °C Densité: 0,903 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Density (20 °C) | 0,903 g/cm³ |
Explosion limit (V) | 15,4 – 33,6% |
Vapor pressure (20 °C) | 483 hPa |
Assay | 25% |
Storage | Store at +15 °C – +25 °C |