Imprimer
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Valine 2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethyl Ester Hydrochloride
462260050 462260250
ACRO462260050EA 183 EUR
ACRO462260050 ACRO462260250
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Formule: C₁₃H₂₀N₆O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861507
Numéro CAS: 124832-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %