Imprimer
Tétrathionate de disodium dihydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
461920250 461921000
ACRO461920250EA 150 EUR
ACRO461920250 ACRO461921000
Tétrathionate de disodium dihydraté
Tétrathionate de disodium dihydraté
Formule: Na₂O₆S₄·2H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150868
Numéro CAS: 13721-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %