Imprimer
Saxagliptin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462180010 462182500
ACRO462180010EA 591 EUR
ACRO462180010 ACRO462182500
Saxagliptin
Saxagliptin
Formule: C₁₈H₂₅N₃O₂
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12756398
Numéro CAS: 361442-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %