3-Diethylamino-1-propyne 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Diethylpropargylamine
Formule:
C₇H₁₃N Point d'ébullition: 118…120 °C Densité: 0,811 g/cm³ Point éclair: 20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039881 Numéro CAS: 4079-68-9 UN: 2733 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |