Imprimer
Losartan potassium (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462740050 462740250
ACRO462740050EA 128 EUR
ACRO462740050 ACRO462740250
Losartan potassium (par HPLC)
Losartan potassium
Formule: C₂₂H₂₃ClN₆O
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02092704
Numéro CAS: 124750-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)