Imprimer
Lisinopril dihydrate 98.0-102% desséché
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-((S)-6-Amino-2-(((S)-1-carboxy-3-phenylpropyl)amino)hexanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate, 1-[Nalpha-[(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl]-L-proline
462610010 462610050
ACRO462610010EA 92.6 EUR
ACRO462610010 ACRO462610050
Lisinopril dihydrate 98.0-102% desséché
Lisinopril dihydrate
Formule: C₂₁H₃₅N₃O₇
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01698825
Numéro CAS: 83915-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 9.5 %
Solubility (1 % in water) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (on dry substance)