Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh, avec indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate de calcium
463475000 463470020
ACRO463475000EA 130 EUR
ACRO463475000 ACRO463470020
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh, avec indicateur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1450 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical