Aliquat® 336 TG
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyltrialkylammonium chloride, Tricaprylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride, Methyltrioctylammonium chloride
Formule:
CH₃(CH₂)₇]₃NCH₃Cl Poids moléculaire: 404.17 g/mol Densité: 0.89 g/cm³ Point éclair: 77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011862 Numéro CAS: 63393-96-4 UN: 2922 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to amber Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4655 to 1.4715 (20°C, 589 nm) |
Assay | 112.0 to 117.2 (Quaternary value) |
Water | ≤5 % |
Titration with HClO4 | 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine)) |