Imprimer
Acide sulfurique ≥98% pour détermination de l'azote
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 140 EUR
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Acide sulfurique ≥98% pour détermination de l'azote
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 330 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,84
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%