Imprimer
Système d'imagerie cellulaire haut contenu, ImageXpress Micro 4
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5039859 MICRO4 5039856 5039857 5039858 5037556
MLDV5039859EA 2350 EUR
MLDV5039859 MLDVMICRO4 MLDV5039856 MLDV5039857 MLDV5039858 MLDV5037556
Système d'imagerie cellulaire haut contenu, ImageXpress Micro 4
Microscopes
Le système d'imagerie haute résolution ImageXpress Micro 4 est l'aboutissement de quatre générations d'expertise en imagerie. Sa conception agile offre une longueur d'avance dans vos recherches avec un système plus rapide, qui vous permettra d'évoluer vers de la microscopie confocale.
  • Large gamme de tests avec des objectifs à huile et d'air de 1× à 100×
  • Changeur de cubes de filtrage automatique cinq positions pour les tests multiplex avec jusqu'à cinq ensembles de filtres et quatre objectifs pour une seule expérience
  • Étages linéaires avec bobine optique à codage optique mesurant la position avec une résolution supérieure à 25 nm pour obtenir une précision et une résolution élevées sur les axes X, Y et Z
  • Développez vos capacités de recherche grâce au contrôle de l'environnement: Contrôle de la température, de l’humidité et du CO2 pour les expériences de plusieurs jours sur cellules vivantes), le contraste de phase véritable et lumière transmise, l’imagerie confocale (champ pouvant être mis à niveau) et les système fluidique (pipetage à usage unique inclus)
Capturez des images d’organismes entiers et d’événements cellulaires ou intracellulaires grâce au système ImageXpress Micro 4 configuré pour répondre à vos besoins spécifiques en biologie. Nous proposons une capacité de configuration illimitée, des cubes de filtrage remplaçables par l’utilisateur, une gamme très vaste de lentilles d’objectifs et des options de contrôle de l’environnement, de lumière transmise, d’imagerie confocale et de systèmes fluidiques. Procédez à l’acquisition de plus de 245 000 puits par jour avec un grossissement de 4× grâce à la fonction unique de recadrage multi-puits du système, et imagez des détails précis avec des grossissements croissants.
Associé au logiciel d’acquisition et d’analyse MetaXpress, le ImageXpress Micro 4 constitue une solution complète vous permettant d’interpréter vos images, de comprendre vos données et d’explorer de nouvelles idées.