Imprimer
Système d'imagerie cellulaire haut contenu, ImageXpress Micro Confocal
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MICROCONFOCAL 5039731 5040287 5041314 5041309 5041310 5041312 MICROCONFO_REF
735-0364EA 0 EUR
735-0364 MLDV5039731 MLDV5040287 MLDV5041314 MLDV5041309 MLDV5041310 MLDV5041312 MLDVMICROCONFO_REF
Système d'imagerie cellulaire haut contenu, ImageXpress Micro Confocal
Microscopes
Le système d’imagerie à haute densité ImageXpress Micro Confocal permet de repousser les limites de la recherche grâce à une combinaison optimale de vitesse, sensibilité et flexibilité.
  • Passez rapidement et facilement du mode champ large à plusieurs configurations confocales parmi lesquelles une option de fente exclusive pour des images haute qualité à des vitesses haut débit
  • Images d'excellente qualité grâce à une technologie optiqu unique
  • Large champ de vision pour une imagerie en puits entier
  • Vaste gamme de tests avec objectifs classiques et à huile de 1x à 100x
  • Changeur automatique de cubes de filtres cinq positions pour faciliter les analyses multiplexes à cinq ensembles de filtres et quatre objectifs pour une seule expérience
  • Développez vos capacités de recherche grâce au contrôle environnemental, le contraste de phase avec une lumière transmise, l'imagerie confocale et le fluidique
Le système micro-confocal ImageXpress permet la capture d'images de qualité sur une vaste gamme de tests, y compris des organismes entiers, tissus épais, modèles de sphéroïdes 3D et des événements cellulaires ou intracellulaires. Basculez rapidement et facilement entre une gamme d'objectifs, de filtres et de modes d'imagerie large et confocale pour générer des images de qualité publication à haut débit. Nous offrons une configurabilité illimitée avec des cubes de filtres interchangeables, une sélection de géométries confocales, une large gamme d'objectifs et de contrôle environnemental, la lumière transmise, l'imagerie confocale et les options fluidiques.
Combiné avec le logiciel d'analyse et d'acquisition d'images à haut contenu MetaXpress, le système micro-confocal Image Xpress vous offre une solution complète et multidimensionnelle de criblage à haut débit pour découvrir votre percée scientifique historique.
Informations de livraison: Fourni avec un objectif 10x plan-apochromatique 0,45 N.A, logiciel d'imagerie et d'analyse MetaXpress, ordinateur d'acquisition Windows® 7 64 bits avec licence pour exécuter la base de données MetaXpress® powercore et MDCstore. L'option de détection confocale comprend une roue à huit positions, une roue dichroïque à cinq positions et une unité à deux disques.