Imprimer
Nicotinamide-N-oxide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 294 EUR
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 291…293 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006202
Numéro CAS: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97,5%