Imprimer
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55945.06 H55945.14
H55945.06EA 63.8 EUR
H55945.06 H55945.14
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether 95%
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Used in paint industry and serves as organic coating in paint, boat paint, building coating material and also as an epoxy reactive diluent.
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Point d'ébullition: 165…170 °C (14 mmHg)
Densité: 1,038
Point éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005136
Numéro CAS: 3101-60-8
EINECS: 221-453-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 94,0%
Refractive index 1,5150
Solubility Slightly soluble in water