VWR®, Billes flottantes anti-évaporation pour bains-marie
PerlesBilles de plastique
Billes légères et économiques en PP formant une couche d’isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un diamètre de 20 mm, 275 billes recouvrent une surface d’environ 1 000 cm².
Réduisent la perte de chaleur de 77 % et l’évaporation de 87 %
Isolent autant qu’un solide tout en permettant d’accéder directement au liquide des bains
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.