Imprimer
Électrodes de pH, InLab® ISM
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51344102 51344103 51344104 51344055 51344155 51344211 51344072 51344172 51343156 30014096 30247850 30248830 30248832
662-1153EA 602 EUR
662-1153 662-1750 662-1910 662-1234 662-1236 662-1239 662-1235 662-1238 662-1245 663-0198 662-2032 662-2037 662-2038
Électrodes de pH, InLab® ISM
Électrodes Électrodes pH
Électrodes haute-performance qui associent robustesse et technologie de mesure innovante. Entièrement traçable.
  • Les données d'étalonnage et l'identifiant du capteur sont automatiquement transférés vers l'appareil de mesure
  • Les nouvelles données d'étalonnage sont stockées dans le capteur
  • Certificat de secours garanti : l'étalonnage usine initial est stocké dans le capteur
  • Historique d'étalonnage irréfutable : les cinq derniers étalonnages sont enregistrés dans le capteur
  • Surveillance de durée de vie facile : la température maximale à laquelle le détecteur a été exposé est surveillée automatiquement
Le système révolutionnaire Intelligent Sensor Management (ISM®) offre à l'utilisateur un plus grand niveau de sécurité. Les données d'étalonnage sont stockées sur une puce dans le capteur et elles sont utilisées automatiquement lorsque le capteur est connecté à l'appareil de mesure. L'appareil utilise ainsi toujours les données d'étalonnage les plus récentes.
MultiPin™: pH / temperature
With integrated NTC 30 kOhm temperature probe (except InLab® Ultra-Micro-ISM).
* Without NTC 30 kOhm temperature probe.
Informations de commande: Supplied with test certificate.