Imprimer
VWR®, Bains à sec analogiques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460-0354EA 385 EUR
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Bains à sec analogiques
Chauffe-blocs Bains à sec analogiques
Les chauffages de bloc analogiques VWR® polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts.
  • Design compact et faible encombrement
  • Plage de températures, faible : température ambiante +5 à 100 °C, haute : 75 à 150 °C
  • Appareil polyvalent pour un large éventail d’applications
  • Température à l’uniformité exceptionnelle
  • Pour blocs de chauffage modulaires interchangeables VWR® et tubes dont la capacité est comprise entre 0,2 et 50 ml
  • Utilisable à une température de 18 à 33 °C, 20 à 80 % d’humidité relative, sans condensation
Ces unités multifonction sont idéales pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunodosages, les points de fusion / d’ébullition et une variété d’autres procédures de laboratoire. Deux boutons de réglage de la température distincts permettent de contrôler les températures basses et élevées. Le bouton de gamme basse permet un réglage compris entre la température ambiante et 100 °C, et le bouton de gamme haute entre 75 et 150 °C. Chaque unité nécessite un espace minimal sur la paillasse.
Chaque modèle peut accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables séparés, qui acceptent divers collecteurs d’échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des bandelettes ou tubes PCR. Les blocs comprennent un puits thermométrique et sont dotés d’un contact étroit tube-bain pour une rétention maximale de la chaleur.
Certifications: TUV, conforme RoHS.
Informations de commande: Fourni sans blocs de chauffage - à commander séparément.
Attention: Pour éviter tout risque électrique, ne versez pas d’eau ou tout autre fluide dans l’ouverture du puits ou du bain. L’unité est conçue pour être utilisée uniquement comme bain sec/incubateur.
* RT = température ambiante