VWR® Premium Plus, Boîtes pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Ces boîtes pour lames de microscopie comportent plusieurs zones d'étiquetage; il est aussi possible d'utiliser une fiche d'inventaire, lisible à travers le couvercle transparent.
Glissière pour un ajustement sûr des lames
Grille de numérotation pour l'organisation des lames et une bonne visibilité
Plastique éliminant le risque de rouille des pièces métalliques
Serrure coulissante pour un stockage sécurisé
Couvercle articulé à ouverture douce à 180° qui se positionne à plat sur les surfaces, ce qui empêche les erreurs de placement
Mousse EVA au fond de la boîte
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.