Imprimer
VWR®, Lingettes pour salles propres, 100% polyester, deux plis
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-2446EA 1110 EUR
115-2446 115-2470 114-9323
VWR®, Lingettes pour salles propres, 100% polyester, deux plis
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes sont fabriquées en fibre polyester matelassée et tricotée (deux plis) à bords épais et soudés.
  • Fabrication en fibre polyester tricotée en interlock à fils continus
  • Grande capacité d'absorption
  • Faible contamination par les particules et les fibres
  • Deux couches soudées par ultrasons
  • Traitées et conditionnées dans une salle propre ISO 4
Pour le nettoyage interne des instruments et d'autres équipements, ainsi que pour le contrôle des déversements et le nettoyage général des environnements conformes aux normes ISO 4 et ultérieures. Adaptées pour une utilisation dans la production pharmaceutique, les infrastructures de microélectronique et d'autres industries de haute technologie.