Imprimer
Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 617 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité relative de liquides présentant un comportement d'écoulement newtonien.
Durée de flux minimum recommandée de 200 secondes.
Certifications: DIN 51 562 Part 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
Calibration ATSM pour mesures automatiques.