Imprimer
VWR®, Flacons d'échantillonnage général et d'eau
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0309
331-0305EA 146 EUR
331-0305 331-0309 VWRI331-0309.1 VWRI331-0306.1 VWRI331-0307.1 VWRI331-0308.1
VWR®, Flacons d'échantillonnage général et d'eau
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
Flacons carrés gradués à col large en PE-HD, translucides, qualité alimentaire, avec bouchons à bague d'inviolabilité en PE-HD à code couleur.
  • Bouchons avec code couleur pour une identification rapide
  • Bouchons à vis avec bague d'inviolabilité pour tous les types de flacons
  • Entièrement traçables par lot pour les articles irradiés
  • Flacons numérotés individuellement pour une meilleure traçabilité
  • Entièrement recyclables
  • Forme carrée pour un stockage et une manipulation aisés
  • Graduations par incréments de 100 ml
Flacons légers et durables, gradués. Choix de flacons non stériles, stériles et stériles dosés au thiosulfate de sodium. Col large (38 mm) pour faciliter le remplissage et le vidage.