Imprimer
VWR®, Objectifs achromatiques à contraste élevé pour VisiScope®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-1633EA 112 EUR
630-1633 630-1632 630-1631 630-1630 630-1629 630-1628
VWR®, Objectifs achromatiques à contraste élevé pour VisiScope®
Objectifs pour microscopes
Ces lentilles d’entrée de gamme sont idéales pour les applications à fond clair, à fond noir et à polarisation simple. Elles sont spécifiquement conçues pour obtenir un contraste optimal et ainsi maximiser le rendement d’un instrument destiné à l’éducation sur les F.N. 18.