Imprimer
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ID5-STD ID5-BL-INJ ID5BLINJSCACA3 ID5-BL ID5-INJ ID5BLSCACAD3 ID5INJSCACAD3 ID5BLINJSCACAD ID5-BL-SC-ACAD ID5INJSCACAD
735-0358EA 0 EUR
735-0358 735-0378 MLDVID5BLINJSCACA3 735-0377 735-0379 MLDVID5BLSCACAD3 MLDVID5INJSCACAD3 MLDVID5BLINJSCACAD MLDVID5-BL-SC-ACAD MLDVID5INJSCACAD
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques multimode SpectraMax® iD5 est une solution de laboratoire complète pour accroître vos capacités de recherche. Il est doté de modes de lecture intégrés d'absorbance, de fluorescence, de luminescence, de fluorescence résolue dans le temps (TRF) et de polarisation de fluorescence accordable (FP). En outre, le SpectraMax® iD5 peut être étendu pour inclure la luminescence à lecture par le bas, la TR-FRET, l’HTRF®, le BRET, les essais de double luciférase reporteur avec injecteurs et la détection du western blot.
  • Il est facile de mettre en place des protocoles, d'effectuer des expériences, de visionner des vidéos d'instruction et de contrôler l'accès des utilisateurs grâce au grand écran tactile, ce qui évite d'avoir recours à un ordinateur dédié
  • Obtenez de meilleurs résultats, avec moins de bruit, grâce à une gamme dynamique plus large, avec le tube photomultiplicateur ultra refroidi (PMT)
  • D'un simple clic, vous pouvez facilement et rapidement obtenir vos protocoles personnalisés et réduire les risques de confusion dans les laboratoires très fréquentés où travaillent plusieurs utilisateurs, grâce à la fonction intégrée de communication en champ proche (NFC)
  • Accédez rapidement à vos résultats, sans avoir à vous rendre physiquement à l'instrument, grâce à QuickSync
  • Il est fourni avec le logiciel d'acquisition et d'analyse SoftMax® Pro - le logiciel de contrôle de lecteur de microplaques et d'analyse de données le plus publié au monde
  • Vous travaillez dans un environnement réglementé BPF/BPL ? Validez votre instrument et votre logiciel grâce à une suite complète d'outils et de services GxP
  • Effectuez des tests d'injection avec la technologie SmartInject, garantissant un mélange complet des réactifs et un développement rapide des signaux
Doté d'un contrôle de température jusqu'à 66°C, d'une agitation linéaire, orbitale et double orbitale, d'une voie optique à quatre monochromateurs avec des réseaux à haute efficacité, de la possibilité d'utiliser des filtres ou d'un mélange hybride de lecture monochromatique et par filtre, d'un balayage de puits jusqu'à une matrice de lecture de 20x20, d'un balayage spectral et de la détection de formats de plaques de 6 à 384 puits, le lecteur SpectraMax iD5 est la solution complète pour tous vos besoins de recherche.