Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté 99, powder_white crystalline Molecular_Biology
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide edetique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
0219482250 0219482280 0219482283 0219482291
ICNA0219482250EA 25.9 EUR
ICNA0219482250 ICNA0219482280 ICNA0219482283 ICNA0219482291
EDTA sel disodique dihydraté 99, powder_white crystalline Molecular_Biology
EDTA sel disodique dihydraté
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C).
Ethylenediamine Tetraacetic Acid is a polyamino carboxylic acid hexadentate ligand and a chelating agent. This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications.
Ethylenediamine Tetraacetic Acid is a chelator of divalent cations. It also inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
  • Molecular Biology Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • pKa: 2.0, 2.7, 6.2, 10.3 (Lit.)
  • Soluble in water : 0.1 M, clear, colorless aqueous solution.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Poids moléculaire: 372.24 g/mol
Point de fusion: 238…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
Indice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 4-6
Loss on Drying ≤10%