Imprimer
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4926000.018 4926000.026 4926000.034 4926000.042 4926000.050 4926000.069
613-5843EA 1110 EUR
613-5843 613-5844 613-5845 613-5846 613-5847 613-5848
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipettes Pipetteurs
La robuste pipette Reference® 2 succède à la pipette Reference®. Elle dispose d'un nouveau design, d'un poids réduit et d'un bouton unique de fonctionnement.
  • Bouton de fonctionnement unique et pointe conique montée sur ressort pour une manipulation rapide et ergonomique, sans effort
  • Système d'éjection rapide des pointes avec réduction active des aérosols ; le retour haptique évite l'éjection accidentelle des pointes
  • La pointe conique montée sur ressort peut être mise sous/hors tension en option et améliore la reproductibilité et la flexibilité
  • L'indicateur de canal vous garantit un alignement toujours identique des pipettes lors du processus de travail
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette pour une meilleure traçabilité
  • La puce RFID intégrée contenant toutes les données pertinentes garantit une traçabilité totale
  • Le logiciel TrackIT (disponible en option) facilite l'identification et la documentation, et offre la possibilité d'ajouter vos propres données (par ex. temps d'étalonnage et résultats, emplacement)
  • Entièrement autoclavables
Grâce à son fonctionnement fiable et précis, cette pipette est idéale pour un travail sur les liquides précieux ou pour toute application nécessitant des niveaux de précision élevés.
Développées et conçues pour des applications générales de laboratoire et de recherche en sciences de la vie. Les applications typiques incluent: les aliments et les boissons, la médecine légale, les cosmétiques, l'agriculture, les études animales, l'analyse chimique, les applications de recherche dans les établissements médicaux et universitaires.
* Compatibilité avec Windows 7/8 et Vista
Certifications: Sans marquage CE.