Imprimer
Pipettes monocanaux, mécaniques, à volume fixe ou variable, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4925000.030 4925000.049 4925000.014 4925000.022 4925000.057 4925000.065 4925000.073 4925000.081 4925000.090 4925000.103 4925000.111 4925000.120 4925000.138 4925000.146 4925000.154 4925000.162 4925000.170 4924000.010 4924000.029 4924000.037 4924000.045 4924000.053 4924000.061 4924000.070 4924000.088 4924000.096 4924000.100 4924000.118 4924000.908 4924000.916 4924000.924 4924000.940
EPPE4925000.030EA 229 EUR
EPPE4925000.030 EPPE4925000.049 EPPE4925000.014 EPPE4925000.022 EPPE4925000.057 EPPE4925000.065 EPPE4925000.073 EPPE4925000.081 EPPE4925000.090 EPPE4925000.103 EPPE4925000.111 EPPE4925000.120 EPPE4925000.138 EPPE4925000.146 EPPE4925000.154 EPPE4925000.162 EPPE4925000.170 613-5832 613-5833 613-5834 613-5835 613-5836 613-5837 613-5838 613-5839 613-5840 613-5841 613-5842 EPPE4924000.908 EPPE4924000.916 EPPE4924000.924 613-7086
Pipettes monocanaux, mécaniques, à volume fixe ou variable, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipettes Pipetteurs
La robuste pipette Reference® 2 succède à la pipette Reference®. Elle présente une nouvelle conception, un poids réduit et un bouton unique de fonctionnement.
  • Bouton de fonctionnement unique et pointe conique à ressort pour une manipulation rapide et ergonomique, sans effort.
  • Système d'éjection rapide des pointes avec réduction active des aérosols ; le retour haptique évite l'éjection accidentelle des pointes
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette pour une meilleure traçabilité
  • La puce RFID intégrée contenant toutes les données pertinentes garantit une traçabilité totale
  • Le logiciel TrackIT (disponible en option) facilite l'identification et la documentation, et offre la possibilité d'ajouter vos propres données (par ex. temps d'étalonnage et résultats, emplacement)
  • Autoclavables
Grâce à son fonctionnement fiable et précis, cette pipette est idéale pour un travail sur les liquides précieux ou pour toute application nécessitant des niveaux de précision élevés.
Développées et conçues pour des applications générales de laboratoire et de recherche en sciences de la vie. Les applications typiques incluent: les aliments et les boissons, la médecine légale, les cosmétiques, l'agriculture, les études animales, l'analyse chimique, les applications de recherche dans les établissements médicaux et universitaires.
Compatibilité avec windows 7/8/vista.
Certifications: Sans marquage CE.
Informations de commande: toutes les pipettes à volume réglable sont fournies avec une boîte epT.I.P.S.® (à l'exception des versions 2,5 ml, 5 ml et 10 ml).
Chaque paquet contient trois pipettes, un jeu de pointes Eppendorf correspondantes et un stylo à bille.