Imprimer
6-tert-Butyl-2,4-xylénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 67.8 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylénol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 249 °C
Point de fusion: 22…23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002234
Numéro CAS: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %