Imprimer
Sertraline hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462190010 462190050
ACRO462190010EA 59.6 EUR
ACRO462190010 ACRO462190050
Sertraline hydrochloride
Sertraline hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₇Cl₂N
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00895772
Numéro CAS: 79559-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH)