Imprimer
Fludrocortisone acetate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462090010 462090050
ACRO462090010EA 194 EUR
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Formule: C₂₃H₃₁FO₆
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864160
Numéro CAS: 514-36-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %